Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
partially purified powder
specific activity
≥1,500 units/mg protein
composition
Protein, ≥10% biuret
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lyticase hydrolyzes poly-β(1→3)-glucose such as yeast cell wall glucan.
Physical form
Partially purified powder containing ammonium sulfate and stabilizer
Other Notes
One unit will produce a ΔA800 of 0.001 per min at pH 7.5 at 25 °C, using a suspension of yeast as substrate in a 3 mL reaction mixture.
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lyticase from Arthrobacter luteus
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?