Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
biological source
Canavalia ensiformis (jack bean)
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
form
lyophilized powder
technique(s)
blood typing: suitable, fractionation: suitable
impurities
carbohydrate, essentially free
storage temp.
−20°C
Application
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description peroxidase conjugate, lyophilized powder | description FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder | description agarose conjugate, Type VI, saline suspension | description biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder |
| technique(s) blood typing: suitable, fractionation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Canavalia ensiformis (jack bean) | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form saline suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities carbohydrate, essentially free | impurities Carbohydrate, essentially free | impurities - | impurities Carbohydrate, essentially free |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate biotin conjugate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?