Przejdź do
L6715
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonim(y):
Separation Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.077 g/mL at 25 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10771H888932991
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
description
sterile-filtered, density: 1.077
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
description
VETRANAL®, analytical standard
sterility
sterile, sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)