Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł 400,35 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
400,35 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 15%biological source
Pseudomonas aeruginosa (10)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
trichloroacetic acid extraction
impurities
1-10% Protein (Lowry)
color
white to yellow
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by trichloroacetic acid extraction | description purified by phenol extraction | description purified by gel-filtration chromatography | description purified by gel-filtration chromatography |
| biological source Pseudomonas aeruginosa (10) | biological source Pseudomonas aeruginosa (10) | biological source Pseudomonas aeruginosa (10) | biological source bacterial (Salmonella typhosa) |
| solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to light yellow | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities 1-10% Protein (Lowry) | impurities <3% Protein (Lowry) | impurities <3% Protein (Lowry) | impurities <1% Protein |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Pseudomonas aeruginosa 10
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?