Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1800,00 zł
biological source
bacterial (Salmonella typhosa)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
impurities
<1% Protein
color
white to faint yellow
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by gel-filtration chromatography | description γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | description purified by phenol extraction | description purified by trichloroacetic acid extraction |
| biological source bacterial (Salmonella typhosa) | biological source bacterial (Salmonella typhosa) | biological source bacterial (Salmonella typhosa) | biological source Pseudomonas aeruginosa (10) |
| solubility water: soluble | solubility water: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to faint yellow | color - | color white to yellow cast | color white to yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Salmonella typhosa
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?