The solubility of this product in water is tested at 25 mg/ml. The peptide contains an oxidizable tryptophan, so the solvent should be bubbled with argon or nitrogen for deaeration. The solution should be stored frozen for up to six months in single-use aliquots to avoid freeze-thaw cycles.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mr 1182.33
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13.2C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;2*1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);2*1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;;/m0../s1
InChI key
QOVPLTBEZAJSHY-VIRDRFNDSA-N
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Application
- for synchronization of the ovulations
- for pre-absorption of the anti-GnRH antibody in staining procedures
- to study pituitary sensitivity to GnRH in presence of endocrine disrupting compound
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Gene Information human ... GNRH1(2796) | Gene Information human ... GNRH1(2796) | Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information - |
| mol wt Mr 1182.33 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Narządy docelowe
Endocrine system
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
製品番号 L7134-5MG(GnRH/LHRH, acetate salt)について質問です。 ヒト多能性幹細胞由来視床下部‐下垂体オルガノイド培養で使用予定です。本製品の水溶液および細胞培養培地中(37°C)における化学的安定性について、以下をご教示ください。 (1) PBS/水中での再溶解後の使用可能時間 (2) 細胞培養培地中での安定性(DMEM/F12+BSA、血清有無) (3) 推奨保存条件とアリコート化 (4) 凍結融解の許容性
1 answer-
Helpful?
-
![[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/222/268/0818f701-a831-440e-9dd2-5f851035c421/640/0818f701-a831-440e-9dd2-5f851035c421.png)