Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 688,00 zł |
Informacje o tej pozycji
271,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LALBA(281894)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Marker for non-denaturing PAGE | description Type I, ≥85% (PAGE), lyophilized powder | description Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder |
| biological source bovine | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information bovine ... LALBA(281894) | Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information cow ... LALBA(281894) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?