Przejdź do
L7757
Lidocaine
≥98% (GC), powder, neuroprotective agent
Synonim(y):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lignocaine, Xylocaine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-302-8
MDL number:
Form:
powder
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lidocaine, powder
form
powder
Quality Segment
SMILES string
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI key
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Lidocaine is a local anesthetic and an effective antiarrhythmia agent. It occurs as solutions of crystalline colorless solid for injections, that has a short half-life within plasma.
Application
Lidocaine may be used for drug testing and for voltage clamp experiments.
Biochem/physiol Actions
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic that is rapidly absorbed after parenteral administration.
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic.
Lidocaine, a neuroprotective agent, mediates blockage of sodium (Na+) channels. It prevents the influx of sodium ions leading to depolarization of sodium channels and metabolically inactivated in liver. Lidocaine has positive effect on cerebral ischemia. It is also used in the treatment of ventricular tachycardia. Lidocaine is an efficient anesthetic agent in ophthalmic surgeries as it is highly potent and has good tissue penetrability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1026L0595000PHR1034
Lidocaine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0595000
Lidocaine
description
powder
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1a(25122)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1a(25122)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lidocaine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How do I dissolve lidocaine free base (Product No. L7757)?
    1 answer
    1. The product is soluble in alcohol, ether, benzene, chloroform and oils, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry , 14th ed. online  (2006).  Lidocaine hydrochloride monohydrate (Product No. L5647) is soluble in water.  Since the lidocaine hydrochloride is so much more soluble than lidocaine free base, lowering the pH to that of the hydrochloride (pH 4.0-5.5) or to that of injectable forms (pH 5.0-7.0) should greatly enhance the solubility of L7757.
      Helpful?
  3. Is Product L7757, Lidocaine free base, suitable for use as a reference standard?
    1 answer
    1. No. We would recommend Product No. L1026 (Lidocaine, Sigma References Standard). The current lot is current with USP 31, 2nd Supplement, and is traceable to USP Reference Standard lot MOF220.
      Helpful?
  4. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.