Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5AgO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~90%
SMILES string
CC1O[Ag]OC1=O
InChI
1S/C3H5O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q-1;+2/p-1
InChI key
HCSWQVIOAPZWTM-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for light microscopic visualization of colloidal gold in tissue.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?