Uniprot P02754 describes beta Lactoglobulin.The first 16 amino acids of that sequence are the signal peptide, so the sequence of beta-Lactoglobulin B corresponds to amino acids 17-178.But Product L7880 is beta-Lactoglobulin A. As shown in the details under the first link, this form of the protein varies by two amino acids from beta-Lactoglobulin B:1. Instead of the glycine (G) at position 80 of the B form, the A form has an aspartic acid (D).2. Instead of the alaline (A) at position 134 of the B form, the A form has a valine (V).So to answer your question, the sequence of Product L7880 is:LIVTQTMKGLDIQKVAGTWYSLAMAASDISLLDAQSAPLRVYVEELKPTPEGDLEILLQKWENDECAQKKIIAEKTKIPAVFKIDALNENKVLVLDTDYKKYLLFCMENSAEPEQSLVCQCLVRTPEVDDEALEKFDKALKALPMHIRLSFNPTQLEEQCHI
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
474,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
powder
mol wt
18,363 Da by calculation
technique(s)
HPLC: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Application
- as a calibrant for the calibration of the TriWave device
- as a standard in the detection and quantification of β-lactoglobulin in bovine milk by reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC)
- in the purification and molecular weight measurement of protease samples
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (PAGE) | description Isoelectric focusing marker, pI 5.1 | description ≥90% (PAGE), lyophilized powder | description ≥90% (PAGE), lyophilized powder |
| assay ≥90% (PAGE) | assay - | assay ≥90% (PAGE) | assay ≥90% (PAGE) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) isoelectric focusing (IEF): suitable | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 18,363 Da by calculation | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Gene Information bovine ... LGB(280838) | Gene Information bovine ... LGB(280838) | Gene Information bovine ... LGB(280838) | Gene Information bovine ... LGB(280838) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Lactoglobulin A from bovine milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Do you have the amino acid sequence of Product L7880, β-Lactoglobulin A from bovine milk?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.