Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 339,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H31O2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.43
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
212-491-0
MDL number:
eCl@ss:
32160703
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant oil (safflower)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
mp
230 °C (446 °F)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
application(s)
general analytical
life science and biopharma
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
InChI key
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
General description
Linoleic acid, an essential omega-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA), serves as a precursor to arachidonic acid (AA), necessary for synthesizing prostaglandins and other eicosanoids. Being an essential fatty acid, linoleic acid must be acquired through diet as the body cannot produce it. Deficiencies in linoleic acid are linked to health issues such as impaired wound healing, growth retardation, and dermatitis. Arachidonate 15 Lipoxygenase (15-LO) metabolizes linoleic acid in both plants and animals, forming 9- and 13-hydroxyoctadecadienoic acid (HODE). This versatile molecule finds applications in biochemical, metabolomics, and lipidomics research, enabling investigations into various metabolic pathways and providing insights into lipid functions in living organisms.
Application
Linoleic acid sodium salt has been used:
- in the β-carotene-linoleic acid assay
- as a component in basal medium to treat peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 HEPES (4-(2-hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulfonic acid) to incubate human trophoblast-derived choriocarcinoma cells (BeWo) and study its effects on adherens junctions (AJ) marker level, cell layer permeability, and intracellular lipid accumulation
Biochem/physiol Actions
Linoleic acid, as a component of acylglycosyl ceramides, plays a physiological role in maintaining the water permeability barrier of the skin. The deficiency of linoleic acid may cause poor growth or development, scaly dermatitis, and an impaired immune response in infants. It is used in cosmetic and personal care products. Linoleic acid is mainly used as emollients or moisturizers for skin, nails, and hair.
Features and Benefits
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?