Przejdź do
L8394
Sigma label tape
white
Synonim(y):
Labeling tape, Sigma tape
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
136,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
649,40 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
white
Packaging:
pkg of 1 roll
136,00 zł
Cena katalogowa160,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8144L8269L8519
description
white
description
blue
description
green
description
red
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
white
material
blue
material
green
material
red
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma label tape
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)