Przejdź do
L8519
Sigma label tape
red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
160,00 zł
5 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
764,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
red
Packaging:
pkg of 1 roll
160,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
red
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8394L8269L8144
description
red
description
white
description
green
description
blue
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
red
material
white
material
green
material
blue
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma label tape
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)