Przejdź do
L8510
(+)-Longifolene
Synonim(y):
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-Trimethyl-8-methylenetricyclo[5.4.0.02.9]undecane, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
EC Number:
207-491-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2044263
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
254 °C/706 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
InChI key
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)