Przejdź do
L8906
Lipase from Mucor javanicus
lyophilized powder, ≥300 units/mg solid (using olive oil)
Synonim(y):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥300 units/mg solid (using olive oil)
Aby zapytać o ten produkt L8906, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
specific activity
≥300 units/mg solid (using olive oil)
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipases are hydrolytic enzymes which break down triacylglycerides into free fatty acids and glycerols.
Application
Lipase from Mucor javanicus can be used to catalyze the production of polyglycerol polyricinoleate from polyricinoleic acid and polyglycerol-3.
Lipase from Mucor javanicus has been used in a study to assess the effects of lyophilization time and water content on the salt-induced activation of enzymes in organic solvents.
Biochem/physiol Actions
Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 microequivalent of fatty acid from a triglyceride in 1 hr at pH 7.7 at 37 °C using olive oil (30 minute incubation).
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)