Przejdź do
L8912
L-Leucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonim(y):
(S)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4580,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
36 360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-522-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721722
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Leucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl, [α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: <0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
General description
Leucine is a non-glucogenic, and essential amino acid. It is a branched-chain amino acid that is a structural component of proteins.
Application
L-Leucine has been used:
  • as a hypertrophic agent to monitor its effects on myotubes.
  • as a component of PMG media for culturing yeast.
  • in myotube protein synthesis analysis in skeletal muscle cells.
  • to study its effects on hepatic lipid metabolism.
Biochem/physiol Actions
Leucine plays a role in intracellular signaling, gene transcription, and translation. It promotes the synthesis of protein by activating the mammalian target of the rapamycin (mTOR) signaling pathway in placental cells, skeletal muscles, and adipose tissue. Leucine inhibits protein degradation and promotes mitochondrial biogenesis, glucose metabolism, and fatty acid oxidation to provide energy for protein synthesis.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The product is intended for laboratory use only, and it is not suitable for drug, household, or other purposes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W329703PHR110576526
L-Leucine certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76526
L-Leucine
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
99%, FG
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
-
form
-
form
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
98.5-101.0%
assay
99%
assay
-
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the molecular weight of this substance?
    1 answer
    1. This product has a molecular weight of 131.17 g/mol. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/344/707/l8912pis.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?