Przejdź do
L9650
Lithium chloride
Molecular Biology, ≥99%
Synonim(y):
LiCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-212-3
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
605 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ba: ≤0.003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.20%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
foreign activity
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used to selectively pre­cipitate RNA.
Lithium chloride has been used:
  • in the preparation of wash buffer for chromatin immunoprecipitation
  • in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
  • to treat aged myoblast as glycogen synthase kinase (GSK) inhibitor to analyse its effect on wingless/tailess (wnt) signaling
Biochem/physiol Actions
Lithium chloride has the ability to block glycogen synthase kinase (GSK). It may also possess anti-inflammatory effects at low and non-toxic concentrations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203637213233429457
description
Molecular Biology, ≥99%
description
powder, ≥99.98% trace metals basis
description
ReagentPlus®, 99%
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
beads
solubility
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble
assay
≥99%
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
99%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?