Przejdź do
L9756
(−)-Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (GC)
Synonim(y):
(S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Levamisole hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
240-654-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4358988
eCl@ss:
32150313
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Tetramisole hydrochloride, ≥99% (GC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
input
mammalian sample(s)
mp
228-230 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Application
Suitable for inhibition of various mammalian alkaline phosphatase (i.e., liver, kidney, placenta, bone and tumor).
Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Not for veterinary use.
Biochem/physiol Actions
Shows both immunostimulant and immunosuppressant effects, depending on several controllable factors. Very effective in treatment of ascariasis (hookworm infestation). Useful in chemotherapy of colorectal cancers, possibly due to its stimulation of IL-1 production and direct activation of macrophages.
Other Notes
Levamisole hydrochloride is soluble in water at 50mg/mL yielding a clear, colorless solution. Solutions are stable at 2-8°C for ~1 month.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C80D75BP2121359302
Lewamizol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1359302
Lewamizol
description
≥99% (GC)
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
228-230 °C
mp
-
mp
230-233 °C (lit.)
mp
228-230 °C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)