Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
649,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C64H82N18O13/c1-34(2)23-46(56(88)75-45(13-7-21-69-64(66)67)63(95)82-22-8-14-52(82)62(94)72-31-53(65)85)76-58(90)48(25-36-28-70-42-11-5-3-9-40(36)42)78-57(89)47(24-35-15-17-39(84)18-16-35)77-61(93)51(32-83)81-59(91)49(26-37-29-71-43-12-6-4-10-41(37)43)79-60(92)50(27-38-30-68-33-73-38)80-55(87)44-19-20-54(86)74-44/h3-6,9-12,15-18,28-30,33-34,44-52,70-71,83-84H,7-8,13-14,19-27,31-32H2,1-2H3,(H2,65,85)(H,68,73)(H,72,94)(H,74,86)(H,75,88)(H,76,90)(H,77,93)(H,78,89)(H,79,92)(H,80,87)(H,81,91)(H4,66,67,69)/t44-,45-,46-,47-,48+,49-,50-,51-,52-/m0/s1
InChI key
VXKHXGOKWPXYNA-PGBVPBMZSA-N
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information human ... GNRH1(2796) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Trp6]-LH-RH ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/321/602/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5/640/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5.png)
![[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/222/268/0818f701-a831-440e-9dd2-5f851035c421/640/0818f701-a831-440e-9dd2-5f851035c421.png)