Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32150313
18 190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
LSMLS Plate 3 to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID. Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Application
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.; Funkcjonalne testy komórkowe; Badania przesiewowe fenotypów. Nadaje się do ręcznych i zautomatyzowanych przepływów pracy.
Features and Benefits
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy płyt:
Pełna mapa płytki z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobranym oprogramowaniem.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i półprodukty obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
Pełna mapa płytki z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobranym oprogramowaniem.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i półprodukty obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
- Kwasy karboksylowe, aminokwasy
- Aminy biogenne, poliaminy
- Nukleotydy, koenzymy i witaminy
- Mono- i disacharydy
- Kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Związki LSMLS Plate 3 są wygodnie dostarczane w ilości 1 mg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat LSMLS03, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w karcie informacyjnej produktu.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Legal Information
LSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies |
| manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies |
| packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?