Przejdź do
LSMLS05
LSMLS™ Płyta 5 (rozpuszczalna w wodzie)
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
Biblioteka metaboliczna, Biblioteka metabolitów, LSMLS, Wielkoskalowa biblioteka standardów metabolitów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32160703
Produkt LSMLS05 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
LSMLS Plate 5 to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID. Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Application
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.; Funkcjonalne testy komórkowe; Badania przesiewowe fenotypów. Nadaje się do ręcznych i zautomatyzowanych przepływów pracy.
Features and Benefits
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy płyt:
Pełna mapa płytki z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i produkty pośrednie obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
  • Kwasy karboksylowe, aminokwasy
  • Aminy biogenne, poliaminy
  • Nukleotydy, koenzymy i witaminy
  • Mono- i disacharydy
  • Kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Związki LSMLS Plate 5 są wygodnie dostarczane w ilości 1 mg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat LSMLS05, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w karcie informacyjnej produktu.
Other Notes
Pakiet oprogramowania MLSDiscovery™ jest dystrybuowany wraz z urządzeniem LSMLS05 i jest do niego dostosowany. Dostarczany jest podręcznik użytkownika i instrukcje wideo.
Aby pobrać pakiet oprogramowania, kliknij tutaj - Oprogramowanie MLSDiscovery.
Aby obejrzeć MLSDiscovery Video odwiedź: MLSDiscovery Tutorial Video..
Legal Information
LSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)