When reconstituted and filter sterilized, this medium is expected to have a similar shelf-life as prepared 1X Medium 199 with Hanks salts and L-glutamine. See product 51322C for the prepared liquid medium. This product has an expiration date of 1 year from the date of quality release. Upon the addition of serum or other heat-sensitive components, the shelf life would be limited to 1 - 2 weeks at 2 - 8°C. Freeze/thaw cycles may result in precipitate formation.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
Nazwa produktu
Medium 199, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to test and determine the pH sensitivity of the sensors in a complex environment
- as a culture medium during oocyte harvesting
- as a component of Leishmania donovani (LdBOB) promastigote media for culturing L. donovani
- to culture visceral adipose tissue explants
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| components HEPES: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no | components L-glutamine: yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Once prepared, how long can the media stay refrigerated? Can it be frozen?