Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Segment
color
blue-violet
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless, H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial Spectrum: Mitomycin C has strong antitumor activity, especially against Ehrlich ascites tumor cells, and strong bactericidal action against gram-positive and gram-negative bacteria.
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description meets USP testing specifications | description ≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture | description powder, contains NaCl as solubilizer | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum neoplastics, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless, H2O: soluble | solubility DMSO: 1.0 mg/mL | solubility H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color blue-violet | color dark blue | color gray, purple/blue | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitomycin C from Streptomyces caespitosus
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?