Sigma tests the solublity of Methylprednisolone at 50 mg/ml in chloroform:methanol (1:1) yielding a clear, colorless to faint yellow solution. This product is practically insoluble in water, soluble 1 in 100 of dehydrated ethanol (10 mg/ml), slightly soluble in chloroform and ether; sparingly soluble in dioxan and methanol. It has been reported that this product is soluble in DMSO at a concentration of 100 mM. An NMR has been run using DMSO-d6 suggesting this product is soluble at 5-10 mg/ml in DMSO.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 867,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł 1674,50 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
867,00 zł
Nazwa produktu
6α-Methylprednisolone, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
cell analysis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
Application
- to stimulate RPMI 8226.1 cells in order to govern the expression of human interleukin-10 (IL-10) gene
- to induce depletion of CD14+ CD16+ monocytes
- to study its effect on behavioral and sensory afferent hypersensitivity
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Adrenal gland,Immune system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What solvents can be used for Methylprednisolone?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.