Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Alpha Modification, with L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description Joklik Modification, with L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, suitable for cell culture | description With Earle′s salts, L-glutamine, and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description Alpha Modification, with L-glutamine and sodium pyruvate, without ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components NaHCO3: no | components HEPES: no | components HEPES: no | components stable glutamine: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 67-48-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?