Przejdź do
M0763
Metoclopramide hydrochloride
D2 antagonist, solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22ClN3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-634-5
MDL number:
Form:
solid
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Metoclopramide hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
originator
Baxter
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
InChI key
RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 antagonist; 5-HT3 antagonist; antipsychotic; anti-emetic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Baxter. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP357M182500032473
description
solid
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Baxter
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR3A(3359), HTR4(3360)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR3A(3359), HTR4(3360)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoclopramide hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review