Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 1088,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
1088,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-11-5-3-4-6-13(11)12-7-9-14(2)10-8-12;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
InChI key
QLIQCKBPYIWPTE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride has been used to study its effect on core temperature in C57BL/6J mice.
Biochem/physiol Actions
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride (MPTP) is a tertiary amine. It is widely used to induce experimental parkinsonism in mice.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description 99% | description 98% | description 98% |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: soluble, H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?