Przejdź do
M104
(±)-Muscarine chloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20ClNO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.71 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
deionized water: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC1OC(CC1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WUFRNEJYZWHXLC-UHFFFAOYSA-M
Application
(±)-Muscarine chloride hydrate may be used:
  • as an acetylcholine receptor agonist in neuronal precursor cell lines PC 12 cells
  • as toxin test compound for paper spray mass spectrometry (PSMS) optimization experiments
  • as a component of quality control(QC) in hydrophilic interaction liquid chromatography-high resolution tandem mass spectrometry (HILIC-HRMS/MS) analysis of human urine samples
Biochem/physiol Actions
Muscarine is a potent agonist than acetylcholine and is not susceptible to degradation by cholinesterases. Muscarine administration results in muscle spasm especially in gut, bronchus and uterus.
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; originally isolated from Amanita muscaria.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48190
description
≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (GC)
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
deionized water: ≥20 mg/mL
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)