Przejdź do
M110
α-Methylserotonin maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate salt, (±)-3-(2-Aminopropyl)indol-5-ol maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to dark brown
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7(12)4-8-6-13-11-3-2-9(14)5-10(8)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-7,13-14H,4,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
5-HT2 serotonin receptor agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0640M31104248975
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
99%
description
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to dark brown
color
white to brown
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)