Przejdź do
SML0640
2-Methylserotonin maleate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-Me-5-HT maleate, 2-Methyl-5-HT maleate, 2-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC2=C(NC(C)=C2CCN)C=C1.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7-9(4-5-12)10-6-8(14)2-3-11(10)13-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6,13-14H,4-5,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
KFEAUMZKRNJEDU-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
2-Methylserotonin is a 5-HT3 serotonin receptor agonist.
2-Methylserotonin is a selective full agonist at the 5-HT3 receptor.
2-Methylserotonin maleate, a serotonin type 3 (5-HT3) agonist is used as a training drug in drug discrimination studies. Use of 2-methylserotonin in evolving rats shows to reflect the ontogeny of the spinal 5-HT3 receptor system.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M110FLUH9AD3CDCD
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)