Przejdź do
M1255
Calcein Blue
Powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferone-8-methyliminodiacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.28
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-129-8
MDL number:
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calcein Blue, fluorescent dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Calcein Blue is a cell-permeable dye that stains viable cells. Upon entering the cell, intracellular esterases cleave the acetoxymethyl (AM) ester group, yielding the membrane-impermeable Calcein Blue fluorescent dye. The staining applications of Calcein blue include tumor tissues, mineralized tissues, bone, amino acids, and many more.
Application
Calcein blue has been used fluorescent labeling of the mineralised sections of bone. Calcein blue AM ester hydrolyzed to calcein blue is suitable as a a viability stain, both microscopically, and in fluorescence activated cell sorting systems. It is also used as a merker of living cells like Schwann cells at neuromuscular junctions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C087517783C1359
description
fluorescent dye
description
Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
description
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
description
4 mM in DMSO, ≥90% (HPLC), solution
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
suitability
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
color
white to light yellow
color
yellow to brown
color
-
color
colorless, white to off-white
fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
fluorescence
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
fluorescence
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
NaOH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solution
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is Calcein Blue identical to Calcein Blue AM, and if not, what is the difference? Would it be compatible in a flourescent microscopy assay looking at %viability of THP-1 cells?
    1 answer
    1. product M1255, Calcein Blue to is used to stain cells, but it will stain living or dead cells. For a cell viability stain, one can use Calcein Blue AM. The difference between Calcein Blue and Calcein Blue AM is the methyl-iminodiaceitc acid group that chelates the divalent metal has acetoxymethyl esters on it in Calcein Blue AM. The esters are cleaved inside of viable cells, but remain on the molecule in the absence of active esterases. So, if you use M1255 it will stain all the cell whether alive or dead.