Przejdź do
M137
Methysergide maleate salt
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N3O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-950-9
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
solid
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: 2 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@H](CC)CO)c34
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
InChI key
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Application
Methysergide maleate salt has been used as a serotonin (5HT) receptor antagonist to evaluate the potential systemic effects of methysergide (METH) and 5-HT infusions on production and milk composition in multiparous Holstein cows. It may also be used as a serotonin receptor blocker to identify the serotonergic receptor type involved in the direct excitation of mitral cells in the main olfactory bulb.
Biochem/physiol Actions
Methysergide maleate, also known as sansert, is a semisynthetic ergot alkaloid ergometrine derivative. Methysergide is a serotonin 1(5-HT1) receptor agonist and a nonselective 5-HT2 and 5-HT7 serotonin receptor antagonist. Methysergide maleate is used as a pharmacological agent to treat migraines and other vascular headaches. But, prolonged and uncontrolled use of this drug may cause Leriche′s syndrome, angina pectoris, acute ischemia of the limbs. In addition, gastrointestinal side effects, such as abdominal cramps, nausea, and diarrhea have also been observed in few patients.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1440003L7007
description
solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR6(3362)
rat ... Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Htr7(65032)
originator
Novartis
originator
-
originator
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)