Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
Nazwa produktu
Nocodazole, ≥99% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
300 °C (dec.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI key
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TUBB(203068)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC), powder | description Inhibitor of mitosis. | description 5 mg/mL, DMSO solution | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form powder | form solid | form DMSO solution | form - |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility - |
| mp 300 °C (dec.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nocodazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?