Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-430-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1618960
Form:
powder
Produkt M1523 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Muscimol, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
InChI key
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
Muscimol is a psychoactive isoxazole component, which is found in Amanita muscaria and related mushrooms. It lowers cerebral glucose metabolism and increases the level of 5-hydroxytryptamine in brain. Muscimol has hallucinogenic effects. It is associated with distorted perceptions, nausea and vomiting.
Application
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Muscimol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?