Przejdź do
M1547
Metronidazole
BioXtra
Synonim(y):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
UNSPSC Code:
51282808
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-136-1
Beilstein/REAXYS Number:
611683
MDL number:
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
impurities
≤0.2% Total Impurities
ign. residue
≤0.1%
color
white to light yellow
mp
159-161 °C (lit.)
solubility
acetic acid: 0.1 M, clear, colorless to yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Metronidazole is used to study DNA damage and repair and has been found to induce the gene transfer agent VSH-1 in Brachyspira hyodysenteriae. It is commonly used for treatment of periodontitis and is used in bioavailability studies.
Biochem/physiol Actions
Metronidazole is a prodrug and is selective for anaerobic bacteria due to their ability to intracellularly reduce metronidazole to its active form. Reduced metronidazole covalently binds to DNA which disrupts its helical structure, induces DNA strand breaks and inhibits bacterial nucleic acid synthesis. Bacterial cell death results.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1850000M376146461
Metronidazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M1850000
Metronidazole
description
BioXtra
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
parasites, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
parasites, Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
VETRANAL®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetic acid: 0.1 M, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metronidazole
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?