Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 869,00 zł |
Informacje o tej pozycji
869,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C21H22N2O6/c1-6-11-22-13(3)17(20(24)28-5)19(18(14(22)4)21(25)29-7-2)15-9-8-10-16(12-15)23(26)27/h1,8-10,12,19H,7,11H2,2-5H3
InChI key
BITHABUTZRAUGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), solid | description solid | description >98% (HPLC) | description solid |
| form solid | form solid | form oil | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay >98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility ethanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, DMSO: 2 mg/mL, ethanol: insoluble, H2O: insoluble |
| color yellow | color white | color colorless to light brown | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?