Przejdź do
M227
MRS 1191
solid
Synonim(y):
3-Ethyl-5-benzyl-2-methyl-4-phenylethynyl-6-phenyl-1,4-(±)-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, ethanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(c2ccccc2)=C(C1C#Cc3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H27NO4/c1-3-35-30(33)27-22(2)32-29(25-17-11-6-12-18-25)28(26(27)20-19-23-13-7-4-8-14-23)31(34)36-21-24-15-9-5-10-16-24/h4-18,26,32H,3,21H2,1-2H3
InChI key
SNVFDPHQAOXWJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRS 1191 is putative A3 adenosine receptor antagonist, highly selective for human A3 receptor vs human A1 receptor. MRS 1067, MRS 1191 and MRS 1220 were found to be competitive in saturation binding studies using the agonist radioligand [125I]AB-MECA at cloned human brain A3 receptors expressed in HEK-293 cells. Antagonism was demonstrated in functional assays consisting of agonist-induced inhibition of adenylate cyclase and the stimulation of binding of [35S]guanosine 5′-O-(3-thiotriphosphate) ([35S]GTP-gamma-S) to the associated G-proteins. Activation of the human A3 receptor in A3R-CHO results in markedly impaired cell cycle progression, suggesting an important role for this adenosine receptor subtype in cell cycle regulation and cell growth. Activation of adenosine A3 receptors by Cl-IBMECA (100 nM) increased the magnitude of theta-burst induced LTP (from 1.2+/-0.6% in the control solution to 25.5+/-0.8% in the presence of Cl-IBMECA) and attenuated LTD (from 30.0+/-5.5% decrease in the control solution to 13.6+/-6.6% decrease in the presence of Cl-IBMECA). The selective adenosine A3 receptor antagonist, MRS 1191 (5-10 μM), prevented the effects of Cl-IBMECA. These findings indicate a functional role for adenosine A3 receptors in the modulation of synaptic plasticity.
MRS 1191 is putative A3 adenosine receptor antagonist, highly selective for human A3 receptor vs human A1 receptor.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M228M1692M1809
description
solid
description
solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
oil
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, ethanol: insoluble, H2O: insoluble, DMSO: 2 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
yellow
color
colorless to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)