Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
SMILES string
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)P(O)(O)=O
InChI
1S/C9H12NO5P/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
PAONCRJPUQXPRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Group III/II metabotropic glutamate (mGluR) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (NMR), solid | description ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: <4 mg/mL, DMSO: <4 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color off-white | color white to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?