Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł 1198,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1198,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NN(C(N3C(CCO)CCCC3)=CC(C)=N4)C4=C2
InChI
1S/C20H23ClN4O/c1-14-12-20(24-10-3-2-4-17(24)9-11-26)25-19(22-14)13-18(23-25)15-5-7-16(21)8-6-15/h5-8,12-13,17,26H,2-4,9-11H2,1H3
InChI key
TZWSGOPCLUTFBZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM).
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM). GABAB receptor positive allosteric modulators have potential for treatment of many neuro-psychiatric disorders as well as drug dependence and seizures. The receptor is a GPCR expressed throughout the CNS; it acts as both an auto-receptor and heteroreceptor to mudulate GABA release and regulate K+ channels and Ca++ channels. CMPPE has the highest hypoactivity/anticonvulsant ratio.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?