Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 949,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
949,00 zł
Nazwa produktu
MC1568, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1c(\C=C\C(=O)NO)ccc1\C=C\C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C17H15FN2O3/c1-20-14(5-6-15(20)8-10-17(22)19-23)7-9-16(21)12-3-2-4-13(18)11-12/h2-11,23H,1H3,(H,19,22)/b9-7+,10-8+
InChI key
QQDIFLSJMFDTCQ-FIFLTTCUSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color orange | color white to beige | color , white to light yellow to light gray | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?