Przejdź do
M1941
Myelin Basic Protein Kinase 2 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥1000 units/mg protein
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine kidney
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine kidney
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥1000 units/mg protein
mol wt
40 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Physical form
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol.
Other Notes
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1816P1868M0689
description
>90% (SDS-PAGE)
description
>90% (SDS-PAGE)
description
buffered aqueous glycerol solution
description
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
biological source
bovine kidney
biological source
-
biological source
bovine kidney
biological source
human brain
specific activity
≥1000 units/mg protein
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
~2.0 U/vial
specific activity
-
form
solution
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
40 kDa
mol wt
40 kDa
mol wt
dimer 101 kDa (65 kDa and 36 kDa)
mol wt
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)