Przejdź do
M2004
N-Methyl-D-glucamine
99.0-100.5% (titration)
Synonim(y):
1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.21
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
385906
MDL number:
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.0-100.5% (titration)
form
powder
autoignition temp.
~662 °F
mp
129-131.5 °C (lit.)
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
N-Methyl-D-glucamine, also known as methylglucamine, is an organic compound that belongs to the class of amino sugars. It is commonly used in pharmaceutical and biochemical applications as a resolving and buffering agent. Salts of N-methyl-D-glucamine have also been used for X-ray contrast media and nuclear imaging agents.
Application
N-Methyl-D-glucamine (NMG) can be used as a reactant to prepare water-soluble polymer for the selective removal of arsenic from aqueous water. It is also used in the development of various resins and gels containing NMG to remove different oxyanions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66930FLUH9AD3B2131379140
Meglumina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1379140
Meglumina
description
99.0-100.5% (titration)
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
99.0-100.5% (titration)
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
mp
129-131.5 °C (lit.)
mp
129-131.5 °C (lit.), 126-131 °C
mp
-
mp
129-131.5 °C (lit.)
autoignition temp.
~662 °F
autoignition temp.
~662 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
~662 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methyl-D-glucamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?