Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N5O5P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2CCOCP(O)(O)=O)C(=O)N1
InChI
1S/C8H12N5O5P.H2O/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)1-2-18-4-19(15,16)17;/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14);1H2
InChI key
BDVQXHFCXJXVND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The acyclic nucleotide 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)guanine (PMEG) forms an active phosphorylated metabolite, PMEG diphosphate (PMEGpp), in cells and causes cytotoxicity in dividing cells due to potent inhibition of the nuclear DNA polymerases resulting in inhibition of DNA synthesis and/or DNA repair.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?