Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H17NO3 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
227-539-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Metaproterenol hemisulfate salt has been used:
- as a β2-adrenoceptor agonist to study its effects on adenylyl cyclase stimulation in red blood cell deformability
- as an adrenergic agonist to study its effects on the stereoselective cell uptake by organic cation transporters in human embryonic kidney cell lines
- as a bronchodilator to study its effects on the activation of G-protein coupled receptors (GPCR)
Biochem/physiol Actions
Metaproterenol is a β2-adrenoceptor agonist. It shows bronchodilator activity and shows therapeutic effects against bronchitis, asthma, and emphysema.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) |
| originator Boehringer Ingelheim | originator - | originator - | originator - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?