Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
494,00 zł
Nazwa produktu
Mianserin hydrochloride,
Quality Segment
solubility
H2O: 3.4 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL
originator
Organon
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
InChI key
YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Application
- as a reversible antagonist for serotonergic -protein coupled receptor (GPCR) - G-protein protein-coupled receptor (S7.1R)
- as an antidepressant in hippocampal astrocytes to test its effect on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) mRNA expression
- as a 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor antagonist to study its effect on serotonin modulation
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: 3.4 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| originator Organon | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mianserin hydrochloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?