Przejdź do
M2574
Meropenem trihydrate
≥98% (HPLC), powder, antibacterial agent
Synonim(y):
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(dimethylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carboxylic acid trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O5S · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Meropenem trihydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
originator
AstraZeneca
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
General description
Meropenem trihydrate (MRP) belongs to the carbapenem group of compounds. It is susceptible to degradation at high temperature and humidity. It is soluble in methanol-water or acetone-water combinations. It is used as an antibacterial agent for treating meningitis and pneumonia.
Application
Meropenem trihydrate has been used in the
  • antibiotic susceptibility testing of E coli isolates from harbor estuary sediment samples
  • in the bacterial killing assay and for screening antibiotic resistance of cystic fibrosis patient′s sputum based Staphylococcus aureus transformed macrophages in phagocyte infection
  • for screening Enterococcus faecalis from human bile
Biochem/physiol Actions
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32460Y0001252PHR1772
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meropenem trihydrate
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, What is the potency of Meropenem trihydrate (M2574)
    1 answer
    1. The potency of this product has not been determined. The minimum purity of this material is 97.5% by HPLC. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m2574#product-documentation