Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H34FO2P
Masa cząsteczkowa:
344.44
UNSPSC Code:
41106300
EC Number:
201-185-2
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
An analog of MAFP which has been widely studied as an inhibitor of phospholipases, FAAH, and as a cannabinoid receptor ligand.
Preparation Note
To change the solvent, simply evaporate the methyl acetate under a gentle stream of nitrogen and immediately add the solvent of choice.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98%, methyl acetate solution | description ≥99%, liquid | description ≥99% (GC) | description ≥99%, liquid |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form methyl acetate solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?