Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
376,00 zł
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
functional group
NHS ester, maleimide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
InChI key
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the fixation of pollen in Arabidopis
- as a component of Murashige and Skoog (MS) medium to stabilize F-actin in Eucalyptus root hairs
- in the fixation of F-actin labelled pollen tubes of Lilium davidii
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline | description ≥98.0% (HPLC) | description 99% | description ≥98%, powder |
| solubility DMSO: ≤20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.) |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form - | form powder | form powder |
| mp 175-177 °C (lit.) | mp 123-129 °C | mp 168-170 °C (lit.) | mp 70-73 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?