Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6790,00 zł 5771,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C90H148N6O66
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2370.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
5771,50 zł
Cena katalogowa6790,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Porcine thyroglobulin, ≥90% | description from Porcine | description from Porcine, ≥90% (HPLC) | description from bovine, ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥90% | assay - | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source Porcine thyroglobulin | biological source Porcine | biological source Porcine | biological source bovine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?