Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4680,00 zł 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C109H178N8O80
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2880.59
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160703
3510,00 zł
Cena katalogowa4680,00 złZaoszczędź 25%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Many of the key molecules involved in the innate and adaptive immune response are glycoproteins
Application
A3 Glycan has been used in a study to assess the combination of two hydrophilic interaction chromatography methods that facilitate identification of 2-aminobenzamide-labeled oligosaccharides. It has also been used in a study to investigate glycan labeling strategies and their use in identification and quantification.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description from bovine, ≥90% (HPLC) | description from Porcine | description from Porcine thyroglobulin, ≥90% |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay ≥90% |
| biological source bovine | biological source Porcine | biological source Porcine thyroglobulin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?